Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Einsätze für Autosampler
Artikelnummer. 12423668
Click to view available options
Volumen (metrisch):
325 μl
375 μl
400 μl
500 μl
Material:
Gegossener Kunststoff-Einsatz
Glas
Polypropylen
Basisausführung:
Flachboden
Flacher Boden, silanisiert
Konisch
Konisch, silanisiert
Precision-Point
Pulled-Point
Einsatztyp:
300 μL Einsatz
300 μL Einsatz, silanisiert
350 μL Einsatz
Einsatz mit Graduierung
MicroSert-Einsatz
MicroSert-Einsatz, silanisiert
Polyspring-Einsatz
Polyspring-Einsatz, silanisiert
Präzisions-Spitzeneinsatz
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 12423668
Marke: Thermo Scientific™ C4010629P
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Klarglas- oder Polypropyleneinsätze für 9-mm-Autosamplerfläschchen in HPLC- und GC-Systemen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen mit 160 μl bis 3,5 ml Nutzvolumen erhältlich.
Klarglas- oder Polypropyleneinsätze für 9-mm-Autosamplerfläschchen in HPLC- und GC-Systemen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen mit 160 μl bis 3,5 ml Nutzvolumen erhältlich.
  • Polypropylen
  • Konischer Fuß
  • Graduierungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 300 µl-Einsatz, Graduierungen
Innendurchmesser (metrisch) 6 mm
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 6 mm
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) 325 μl
Skala Ja
Einsatztyp Einsatz mit Graduierung
Rückstandsvolumen (metrisch) <2 μl
Basisausführung Konisch
Gesamtvolumen (metrisch) 325 µl
Höhe (metrisch) 30 mm
Menge 100
Zertifizierung/Konformität Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Typ Einsatz für Autosampler-Fläschchen
Volume (Metric) Usable 250 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) 8-mm-HPLC-, GC Autosamplerfläschchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.