Learn More
Thermo Scientific™ Kits mit zertifizierten, 9-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung
Beschreibung
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und niedrigem Hintergrund für eine hohe Empfindlichkeit bei Ihren Anwendungen der LC/MS, GC/MS und Chromatographie. Die gesamten Chargen der Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 9 mm MS-zertifizierten Braunglasfläschchen mit weiter Öffnung und Schraubgewinde werden anhand mehrerer Verfahren auf 15 wichtige Parameter getestet. Jede Packung enthält eine Konformitätsbescheinigung. Sie sind aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) gefertigt und als vormontierte und unmontierte Kits erhältlich. Passend für Ihre Anwendung sind ein Sortiment von 9 mm-Fläschchen mit weiter Öffnung und eine Auswahl von Verschlüssen erhältlich.
Nicht vormontierte Kits
- 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septa
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen.
- Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen.
Vormontierte Kits
- 100 Fläschchen mit aufgesetzten Verschlusskappen und Septa
- Verpackt in praktischen Fläschchentabletts mit transparentem Deckel
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Beschreibung | Komfort-Kit, zertifizierte 2-ml-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 9-mm-Öffnung |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Material | Glas, PTFE, Silikon |
| Vorgeschlitzt | No |
| Septum | Verbund. rotes PTFE/weißes Silikon |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Produktlinie | LC-GC CERT |
| Marking Spot | Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.