Learn More
Thermo Scientific™ Kits mit zertifizierten, 9-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung
Artikelnummer. 15364654
Click to view available options
Beschreibung:
Komfort-Kit, 2-ml-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 9-mm-Öffnung
Komfort-Kit, 2-ml-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 9-mm-Öffnung, silanisiert
Komfort-Kit, zertifizierte 2-ml-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 9-mm-Öffnung
Komfort-Kit, zertifizierte SureStop 2-ml-Weithalsfläschchen, 9-mm-Öffnung
Montiertes Kit, zertifizierte 2-ml-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 9-mm-Öffnung
Zertifizierte Ziel DP 2mL bernsteinfarbenes Glas I-D Fläschchen, 9mm Schraubgewinde
Verschlussfarbe:
Blau
Grau
schwarz
Septum:
Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon
Blaues PTFE/weißes Silikon
Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon
PTFE/Gummi
PTFE/Silika
Rotes PTFE/weißes Silikon
Verbund. rotes PTFE/weißes Silikon
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15364654
Marke: Thermo Scientific™ CERT500076W
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und geringem Hintergrundsignal für eine hohe Empfindlichkeit bei Ihren LC/MS- und GC/MS-Anwendungen. Die gesamte Charge ist auf 15 wichtige Parameter getestet.
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und niedrigem Hintergrund für eine hohe Empfindlichkeit bei Ihren Anwendungen der LC/MS, GC/MS und Chromatographie. Die gesamten Chargen der Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 9 mm MS-zertifizierten Braunglasfläschchen mit weiter Öffnung und Schraubgewinde werden anhand mehrerer Verfahren auf 15 wichtige Parameter getestet. Jede Packung enthält eine Konformitätsbescheinigung. Sie sind aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) gefertigt und als vormontierte und unmontierte Kits erhältlich. Passend für Ihre Anwendung sind ein Sortiment von 9 mm-Fläschchen mit weiter Öffnung und eine Auswahl von Verschlüssen erhältlich.
Nicht vormontierte Kits
  • 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septa 
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. 
  • Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen.
Vormontierte Kits
  • 100 Fläschchen mit aufgesetzten Verschlusskappen und Septa 
  • Verpackt in praktischen Fläschchentabletts mit transparentem Deckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Grau
Beschreibung Komfort-Kit, zertifizierte 2-ml-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 9-mm-Öffnung
Farbe Bernsteinfarben
Material Glas, PTFE, Silikon
Vorgeschlitzt Ja
Septum Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon
Anzahl pro Packung 100
Produktlinie LC-GC CERT
Marking Spot Ja
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.