Learn More
Thermo Scientific™ Kits mit zertifizierten 9-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung
Artikelnummer. 11941513
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
Komfort-Kit, 1,7-ml-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung, 9-mm-Öffnung, 30 µl-Behälter
Komfort-Kit, 9-mm-Weithalsfläschchen (1,5 ml) mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung, 10 µl-Behälter
Komfort-Kit, 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml
Komfort-Kit, 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml, silanisiert
Komfort-Kit, zertifiierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml
Komfort-Kit, zertifizierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung, 1,7 ml
Komfort-Kit, zertifizierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung,10 µl-Behälter
Komfort-Kit, zertifizierte SureStop 9-mm-Weithalsfläschchen, 2 ml
Montiertes Kit, zertifizierte 9-mm-Schraubfläschchen, 2 ml
Zertifizierte Ziel DP 1,5-ml Fläschchen mit hoher Rückgewinnung, 9-mm-Schraubgewinde
Zusammengesetztes Komfort-Kit, zertifizierte 9 mm Schraube Transparentes I-D-Fläschchen 2 mL mit verklebter PTFE/Silikon-Kappe
Septum:
Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon
Blaues PTFE/weißes Silikon
Gebundenes weißes Silikon/klares PTFE MS-zertifiziert
Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon
PTFE/Gummi
PTFE/Silika
Rotes PTFE/weißes Silikon
Marking Spot:
Ja
Nein
Packungsgröße:
100 Stück
Verschlussfarbe:
Blau
Grau
Schwarz
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Septum Marking Spot unitSize Verschlussfarbe
11941513 Zertifizierte Ziel DP 1,5-ml Fläschchen mit hoher Rückgewinnung, 9-mm-Schraubgewinde PTFE/Silika Nein - -
15210389 Komfort-Kit, zertifizierte SureStop 9-mm-Weithalsfläschchen, 2 ml PTFE/Gummi Ja 100 Stück Blau
15200389 Komfort-Kit, zertifizierte SureStop 9-mm-Weithalsfläschchen, 2 ml Rotes PTFE/weißes Silikon Ja 100 Stück Blau
15230389 Komfort-Kit, zertifizierte SureStop 9-mm-Weithalsfläschchen, 2 ml Blaues PTFE/weißes Silikon Ja 100 Stück Blau
15240389 Komfort-Kit, zertifiierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml PTFE/Gummi Nein 100 Stück Blau
15338056 Zusammengesetztes Komfort-Kit, zertifizierte 9 mm Schraube Transparentes I-D-Fläschchen 2 mL mit verklebter PTFE/Silikon-Kappe Gebundenes weißes Silikon/klares PTFE MS-zertifiziert Ja 100 Stück Blau
15250389 Komfort-Kit, zertifiierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml PTFE/Gummi Ja 100 Stück Blau
15270389 Komfort-Kit, zertifiierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml Rotes PTFE/weißes Silikon Ja 100 Stück Blau
15388056 Komfort-Kit, 1,7-ml-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung, 9-mm-Öffnung, 30 µl-Behälter Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon Nein 100 Stück Blau
15398056 Komfort-Kit, 9-mm-Weithalsfläschchen (1,5 ml) mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung, 10 µl-Behälter Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon Nein 100 Stück Blau
15308066 Komfort-Kit, 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon Ja 100 Stück Blau
15359464 Komfort-Kit, 1,7-ml-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung, 9-mm-Öffnung, 30 µl-Behälter Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon Nein 100 Stück Grau
15348066 Komfort-Kit, 9-mm-Weithalsfläschchen (1,5 ml) mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung, 10 µl-Behälter Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon Nein 100 Stück Grau
15358066 Komfort-Kit, 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon Ja 100 Stück Grau
15378066 Komfort-Kit, 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml, silanisiert Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon Ja 100 Stück Blau
15374654 Komfort-Kit, 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml, silanisiert Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon Ja 100 Stück Grau
15308046 Montiertes Kit, zertifizierte 9-mm-Schraubfläschchen, 2 ml Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon Ja 100 Stück Grau
15368046 Komfort-Kit, zertifiierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon Ja 100 Stück Blau
15378046 Komfort-Kit, zertifizierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung, 1,7 ml Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon Nein 100 Stück Grau
15368016 Komfort-Kit, zertifiierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon Ja 100 Stück Grau
15398046 Komfort-Kit, zertifizierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung, 1,7 ml Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon Nein 100 Stück Schwarz
15308056 Komfort-Kit, zertifizierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung,10 µl-Behälter Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon Nein 100 Stück Grau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Product Code. 11941513 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. CERT400079
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und geringem Hintergrundsignal für eine hohe Empfindlichkeit bei Ihren LC/MS- und GC/MS-Anwendungen. Die gesamte Charge ist auf 15 wichtige Parameter getestet.
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und niedrigem Hintergrund für eine hohe Empfindlichkeit bei Ihren Anwendungen der LC/MS, GC/MS und Chromatographie. Die gesamten Chargen der Thermo Scientific™ zertifizierten Kits mit Fläschchen mit 9 mm-Schraubgewinde und weiter Öffnung werden anhand mehrerer Verfahren auf 15 wichtige Parameter getestet. Jede Packung enthält eine Konformitätsbescheinigung. Sie sind aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) gefertigt und als vormontierte und unmontierte Kits erhältlich. Passend für Ihre Anwendung sind ein Sortiment von 9 mm-Fläschchen mit weiter Öffnung und eine Auswahl von Verschlüssen erhältlich.
Unassembled kits
  • 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa 
  • Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together 
  • Clear trays make it easy to keep track of available supplies without opening containers
Assembled kits
  • 100 vials with pre-attached caps and septa 
  • Packaged in convenient vial trays with clear covers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung Zertifizierte Ziel DP 1,5-ml Fläschchen mit hoher Rückgewinnung, 9-mm-Schraubgewinde
Farbe Clear
Material Glass, PTFE, Silica Glass
Vorgeschlitzt Yes
Volumen (metrisch) 1.5 mL
Septum PTFE/Silika
Anzahl pro Packung 100
Verschlussmaterial Bonded PTFE, Silicone
Verschlusstyp Screw Cap
Verschlussgröße 9-425
Marking Spot Nein
Show More Show Less
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.