Learn More
- Home
- Products
- Fläschchen
- Autosamplerfläschchen, Einsätze und Verschlüsse
- Kits mit Autosamplerfläschchen und Verschlüssen für die Chromatographie
- Thermo Scientific™ Kits mit zertifizierten 9-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung
Thermo Scientific™ Kits mit zertifizierten 9-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung
Artikelnummer. 15270389| Artikelnummer. | Beschreibung | Verschlussfarbe | Septum | Marking Spot | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15270389 | Komfort-Kit, zertifiierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml | Blau | Rotes PTFE/weißes Silikon | Ja | 100 Stück |
| 11941513 | Zertifizierte Ziel DP 1,5-ml Fläschchen mit hoher Rückgewinnung, 9-mm-Schraubgewinde | - | PTFE/Silika | Nein | - |
| 15210389 | Komfort-Kit, zertifizierte SureStop 9-mm-Weithalsfläschchen, 2 ml | Blau | PTFE/Gummi | Ja | 100 Stück |
| 15200389 | Komfort-Kit, zertifizierte SureStop 9-mm-Weithalsfläschchen, 2 ml | Blau | Rotes PTFE/weißes Silikon | Ja | 100 Stück |
| 15230389 | Komfort-Kit, zertifizierte SureStop 9-mm-Weithalsfläschchen, 2 ml | Blau | Blaues PTFE/weißes Silikon | Ja | 100 Stück |
| 15240389 | Komfort-Kit, zertifiierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml | Blau | PTFE/Gummi | Nein | 100 Stück |
| 15338056 | Zusammengesetztes Komfort-Kit, zertifizierte 9 mm Schraube Transparentes I-D-Fläschchen 2 mL mit verklebter PTFE/Silikon-Kappe | Blau | Gebundenes weißes Silikon/klares PTFE MS-zertifiziert | Ja | 100 Stück |
| 15250389 | Komfort-Kit, zertifiierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml | Blau | PTFE/Gummi | Ja | 100 Stück |
| 15388056 | Komfort-Kit, 1,7-ml-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung, 9-mm-Öffnung, 30 µl-Behälter | Blau | Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon | Nein | 100 Stück |
| 15398056 | Komfort-Kit, 9-mm-Weithalsfläschchen (1,5 ml) mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung, 10 µl-Behälter | Blau | Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon | Nein | 100 Stück |
| 15308066 | Komfort-Kit, 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml | Blau | Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon | Ja | 100 Stück |
| 15359464 | Komfort-Kit, 1,7-ml-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung, 9-mm-Öffnung, 30 µl-Behälter | Grau | Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon | Nein | 100 Stück |
| 15348066 | Komfort-Kit, 9-mm-Weithalsfläschchen (1,5 ml) mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung, 10 µl-Behälter | Grau | Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon | Nein | 100 Stück |
| 15358066 | Komfort-Kit, 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml | Grau | Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon | Ja | 100 Stück |
| 15378066 | Komfort-Kit, 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml, silanisiert | Blau | Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon | Ja | 100 Stück |
| 15374654 | Komfort-Kit, 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml, silanisiert | Grau | Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon | Ja | 100 Stück |
| 15308046 | Montiertes Kit, zertifizierte 9-mm-Schraubfläschchen, 2 ml | Grau | Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon | Ja | 100 Stück |
| 15368046 | Komfort-Kit, zertifiierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml | Blau | Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon | Ja | 100 Stück |
| 15378046 | Komfort-Kit, zertifizierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung, 1,7 ml | Grau | Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon | Nein | 100 Stück |
| 15368016 | Komfort-Kit, zertifiierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml | Grau | Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon | Ja | 100 Stück |
| 15398046 | Komfort-Kit, zertifizierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung, 1,7 ml | Schwarz | Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon | Nein | 100 Stück |
| 15308056 | Komfort-Kit, zertifizierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, hohe Rückgewinnung,10 µl-Behälter | Grau | Gebundenes, transparentes PTFE/transparentes Silikon | Nein | 100 Stück |
Artikelnummer. 15270389
Marke: Thermo Scientific™ CERT500092W
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und niedrigem Hintergrund für eine hohe Empfindlichkeit bei Ihren Anwendungen der LC/MS, GC/MS und Chromatographie. Die gesamten Chargen der Thermo Scientific™ zertifizierten Kits mit Fläschchen mit 9 mm-Schraubgewinde und weiter Öffnung werden anhand mehrerer Verfahren auf 15 wichtige Parameter getestet. Jede Packung enthält eine Konformitätsbescheinigung. Sie sind aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) gefertigt und als vormontierte und unmontierte Kits erhältlich. Passend für Ihre Anwendung sind ein Sortiment von 9 mm-Fläschchen mit weiter Öffnung und eine Auswahl von Verschlüssen erhältlich.
Nicht vormontierte Kits
- 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septa
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen.
- Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen.
Vormontierte Kits
- 100 Fläschchen mit aufgesetzten Verschlusskappen und Septa
- Verpackt in praktischen Fläschchentabletts mit transparentem Deckel
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Blau |
| Beschreibung | Komfort-Kit, zertifiierte 9-mm-Weithalsfläschchen mit Schraubgewinde, 2 ml |
| Farbe | Transparent |
| Material | Glas, PTFE, Silikon |
| Vorgeschlitzt | No |
| Septum | Rotes PTFE/weißes Silikon |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Produktlinie | LC-GC CERT |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Marking Spot | Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.