Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Kunststofffläschchen mit Schraubgewinde
Artikelnummer. 15227298
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
300 μl
400 μl
2,0 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Klar
Transparent
Marking Spot:
Graduierte Beschriftungsfläche
Nein
Basisausführung:
Flachboden
Fläschchen mit Einsatz, Spitzboden
Konisch
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe Marking Spot Basisausführung unitSize
15227298 2,0 ml Bernsteinfarben Graduierte Beschriftungsfläche Flachboden 100 Stück
11925703 400 μl - Nein Konisch 100 Stück
15270369 2,0 ml Transparent Graduierte Beschriftungsfläche Flachboden 100 Stück
11915592 300 μl Klar Nein Fläschchen mit Einsatz, Spitzboden 500 Stück
4 options
Artikelnummer. 15227298
Marke: Thermo Scientific™ C400012
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
9-mm-Kunststofffläschchen mit Schraubverschluss sind aus GC-getestetem Polypropylen hergestellt. Sie sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Die Thermo Scientific™ 9-mm-Kunststofffläschchen mit Schraubverschluss sind bei bestimmten Anwendungen eine preiswerte Alternative zu Glas. Sie bestehen aus hochwertigem, GC-geprüftem Polypropylen. Polypropylen-Fläschchen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet. Wenn der Gehalt an anorganischen Ionen auf ein absolutes Minimum beschränkt werden muss, sind Kunststofffläschchen unter Umständen besser geeignet als konventionelle Fläschchen aus Glas. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten von Polypropylen-Fläschchen
Chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Bevorzugt einsetzbar, wenn der Gehalt an anorganischen Ionen auf ein absolutes Minimum beschränkt werden muss
Chemische Beständigkeit
Breite chemische Kompatibilität mit Alkoholen, Acetonitril und anderen gängigen HPLC-Lösungsmitteln und damit der optimale Kunststoff zur Lagerung flüssiger Proben in wässrigen/organischen Gemischen
Für Temperaturen von -80 bis +121 °C
Eine preiswerte Alternative zu Glas
Kompatibel mit Autosamplern*
Empfohlen für die meisten Autosampler-Marken
*Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung National Target DP-Fläschchen
Durchmesser (metrisch) Öffnung 9 mm
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) 2,0 ml
Rückstandsvolumen (metrisch) <170 μl
Basisausführung Flachboden
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Verschlusstyp Schraubverschluss
Menge 100
Verschlussgröße 9 mm
Marking Spot Graduierte Beschriftungsfläche
Volume (Metric) Usable 1,5 ml
Höhe (metrisch) 32 mm
Produkttyp 9 mm Target DP Fläschchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.