Learn More
Fisherbrand™ 9 mm TPX-Fläschchen mit kurzem Gewinde und integriertem Glas-Mikroeinsatz
Artikelnummer. p-7113927 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. 11871653
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Universell mit fast allen Autosamplern kompatibel
  • Sind universell kompatibel mit nahezu allen Autosamplern und ermöglichen so die Rationalisierung anderer 1.5 ml-Fläschchen, wie zum Beispiel 11 mm-Fläschchen mit Bördelrand sowie Fläschchen mit 8-425- und 10-425-Gewindehals
  • Fläschchen mit integriertem Mikro-Einsatz sind in Braunglas erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung TopSert
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 11.6 mm
Material TPX
Volumen (metrisch) 0.36 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, HPLC
Flaschenhalstyp Kurzgewinde
Verpackungsart Polypropylenbox
Modell Konischer integrierter Einsatz
Rückstandsvolumen (metrisch) <1 μl
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,2 ml
Basisausführung Flachboden
Höhe (metrisch) 32 mm
Menge 100
Typ Autosampler-Fläschchen
Verschlussgröße ND9
Marking Spot Nein