Learn More
Fisherbrand™ Kit von 9 mm Fläschchen mit Kurzgewinde, Klarglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Naturkautschuk/PTFE-Septum
Artikelnummer. 12941251 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Marking Spot:
Ja
Nein
Verschlussfarbe:
Blau
Transparent
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Marking Spot Verschlussfarbe unitSize
12941251 Nein Transparent -
12961251 Nein Blau 100 Stück
12970901 Ja Blau 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12941251
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
  • ND9
  • 9mm
  • Glas
  • Klar
  • Beschriftungsfeld
  • 1.5 ml
  • Schraubverschluss
  • Mittelloch (6 mm)
  • Polypropylen
  • Nat.Gummi/TEF
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Verschlussfarbe Transparent
Material (Auskleidung) Naturkautschuk/TEF
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 11.6 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 1.85 ml
Anzahl pro Packung 100
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Verschlussgröße 9-425
Marking Spot Nein
Höhe (metrisch) 32 mm