Learn More
Fisherbrand™ Kit von 9 mm Fläschchen mit Kurzgewinde, Klarglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Naturkautschuk/PTFE-Septum
Artikelnummer. 12970901 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Marking Spot:
Ja
Nein
Verschlussfarbe:
Blau
Transparent
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Marking Spot Verschlussfarbe unitSize
12970901 Ja Blau 100 Stück
12961251 Nein Blau 100 Stück
12941251 Nein Transparent -
3 options
Artikelnummer. 12970901
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Enthält 100 Fläschchen und 100 Kappen mit vormontierten Septen.
  • ND9
  • 9mm
  • Glas
  • Klar
  • Beschriftungsfeld
  • 1.5 ml
  • Schraubverschluss
  • Mittelloch (6 mm)
  • Polypropylen
  • Nat.Gummi/TEF
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Blau
Material (Auskleidung) Naturkautschuk/TEF
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 11.6 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 1.85 ml
Anzahl pro Packung 100
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Verschlussgröße 9–425
Marking Spot Ja
Höhe (metrisch) 32 mm
Produkttyp 1. hydrolytische Klasse