Learn More
Fisherbrand™ Kit von 9 mm Fläschchen mit Kurzgewinde, Klarglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, RedRubber/PTFE-Septum
Artikelnummer. 11505934 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Marking Spot:
Ja
Nein
Material:
Glas
Hydrolytisches Glas (Klasse I)
Packungsgröße:
1 Set
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Marking Spot Material unitSize
11505934 Nein Hydrolytisches Glas (Klasse I) 100 Stück
12306202 Nein Glas -
15186425 Ja Glas 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11505934
Von Chemikalien bis zur Chromatographie
Verwenden Sie den Aktionscode 27991
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.
  • ND9
  • 9mm
  • Glas
  • Klar
  • 1.5ml
  • Schraubverschluss
  • Mittelloch (6 mm)
  • Polypropylen
  • RedRubber/PTFE
  • 1.0 mm Dicke
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Blau
Material (Auskleidung) Rotes Gummi/PTFE
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) 11.6 mm
Material Hydrolytisches Glas (Klasse I)
Volumen (metrisch) 1.85 ml
Anzahl pro Packung 100
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Verschlussgröße 9-425
Marking Spot Nein
Höhe (metrisch) 32 mm