Learn More
Fisherbrand™ Kit von 9 mm Fläschchen mit Kurzgewinde, Klarglas, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, RedRubber/PTFE-Septum
Artikelnummer. 12306202 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Marking Spot:
Ja
Nein
Material:
Glas
Hydrolytisches Glas (Klasse I)
Packungsgröße:
1 Set
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Marking Spot Material Packungsgröße
12306202 Nein Glas -
11505934 Nein Hydrolytisches Glas (Klasse I) 100 Stück
15186425 Ja Glas 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12306202
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 10-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.
  • ND9
  • 9mm
  • Glas
  • Klar
  • 1.5ml
  • Schraubverschluss
  • Mittelloch (6 mm)
  • Polypropylen
  • RedRubber/PTFE
  • 1.0 mm Dicke
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Blau
Material (Auskleidung) Rotes Gummi/PTFE
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) 11.6 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 1.85 ml
Anzahl pro Packung 100
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Verschlussgröße 9-425
Marking Spot Nein
Höhe (metrisch) 32 mm