Learn More
(9S,12R,13S)-Pinellinsäure, TRC
Artikelnummer. 30410118
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30410118 10 mg
30416504 5 mg
30411277 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30410118 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP10273510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102735-58-0
Summenformel C18H34O5
Molekulargewicht (g/mol) 330.47
Synonym (9S,10E,12R,13S)-9,12,13-Trihydroxy-10-octadecenoic Acid, [9S-(9R*,10E,12S*,13R*)]-9,12,13-Trihydroxy-10-Octadecenoic Acid
IUPAC-Name (E,9S,12R,13S)-9,12,13-Trihydroxyoctadec-10-Enosäure
SMILES CCCCC[C@H](O)[C@H](O)\C=C\[C@@H](O)CCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (9S,12R,13S)-Pinellic Acid
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H34O5/c1-2-3-7-11-16(20)17(21)14-13-15(19)10-8-5-4-6-9-12-18(22)23/h13-17,19-21H,2-12H2,1H3,(H,22,23)/b14-13+/t15-,16-,17+/m0/s1
Formelmasse 330.2406