Learn More
(9Z,11E)-Prodlure, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463538
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16463538 10 mg 10 Milligramm
16449966 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16463538 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101735
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress (9Z,​11E)​-​Prodlure ((9Z,11E)-Tetradecadien-1-yl acetate) is the main component of the sex pheromone of female Spodoptera littoralis.
(9Z,​11E)​-​Prodlure ((9Z,11E)-Tetradecadien-1-yl acetate) is the main component of the sex pheromone of female Spodoptera littoralis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (9Z,11E)-Prodlure
Physikalische Form Liquid
CAS 50767-79-8
Farbe Light Yellow
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H28O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym (9Z,11E)-Tetradecadien-1-yl acetate Ferodin SL Litlure A
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (396.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC/C=C/C=C\CCCCCCCCOC(C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 252.39
Formelmasse 252.39
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research