Learn More
Gilson™ Wartungs-Kit für Pipetman™
Von Gilson™ gefertigt. Das Gilson™ Wartungskit für Pipetman™ gewährleistet Leistung, Zuverlässigkeit und Genauigkeit.
Marke:  Gilson™ F144501
Artikelnummer. 10133192
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.03 €
    81.17 € / 1 Stück
    Sparen 6.86 €
    7% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
Beschreibung
Beschreibung
  • Wartungskit  
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Für Pipetman: P2/P2G
1 Spitzenhalter, 3 Kolbendichtungen und 3 O-Ringe