Learn More
Gilson™ Wartungs-Kit für Pipetman™
Von Gilson™ gefertigt. Das Gilson™ Wartungskit für Pipetman™ gewährleistet Leistung, Zuverlässigkeit und Genauigkeit.
Marke:  Gilson™ F144496
Artikelnummer. 10737604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.65 €
    55.34 € / 1 Stück
    Sparen 1.31 €
    2% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Anfrage für ein Mengenangebot
Beschreibung
Beschreibung
  • Wartungskit  
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
For Pipetman: P100/F25-F100
1 Tip-holder, 3 piston seals and 3 O-rings