Learn More
Silver(I) oxide, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 042577.49
Artikelnummer. 11379188
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    906.00 €
    888.00 € / 100 Gramm
    Sparen 18.00 €
    1% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silver(I) oxide
4 x 25g
Ag2O
Soluble in dilute nitric acid and ammonia. Practically insoluble in water and alcohol
Odorless
Dark brown powder
20667-12-3
99.99% (metals basis)
MFCD00003404
231.74
Light sensitive
7.2 g/cm3 at 20°C
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation