Learn More
KNF Neuberger™ SIMDOS™ 10 Ferngesteuerte Dosierpumpe für Flüssigkeiten
Diese Pumpen eignen sich für eine Reihe von Anwendungen auf dem Labortisch. KNF™ SIMDOS™ 10 Ferngesteuerte Flüssigkeitsdosierpumpen ermöglichen selbst bei aggressiven Flüssigkeiten einen sicheren und präzisen Transfer.
Marke:  KNF Neuberger™ 167527/160160
Artikelnummer. 12908074
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die Modelle sind mit verschiedenen Pumpenkopfmaterialien und mit manueller (S) oder externer (RC) Steuerung erhältlich.
Chemisch beständige Membrandosierpumpe
  • Schnelle und einfache Kalibrierung
  • Dosierfunktion (1 bis 1,000 ml)
  • Einstellbare Flussrate (1 bis 100 ml/min)
  • Trockenlauf
  • Selbstaufbereitend
  • Hervorragende chemische Beständigkeit (FT-Versionen)
Für eine einfache Dosierung von Chemikalien und anderen Flüssigkeiten in einer Vielzahl von Anwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
SIMDOS™ 10
50/60 Hz
140 mm
80 °C
100 bis 240 V
6 bar
IP65
PVDF
87 mm
5 °C
1 bis 100 ml/min