Learn More
Anisomycin, 97%, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J62964.MF
Menge 50mg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15415259
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.00 €
    246.65 € / 50 Milligramm
    Sparen 27.35 €
    9% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • A protein synthesis inhibitor
  • Causes apoptosis of PC12 Cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Anisomycin
White
C14H19NO4
UN3462
14,670
Soluble in water at 2mg/ml,in DMSO at 20mg/ml,and in methanol at 20mg/ml
COC1=CC=C(C[C@@H]2NC[C@@H](O)[C@@H]2OC(C)=O)C=C1
265.31
CHEBI:338412
97%
22862-76-6
50mg
MFCD00077650
20705
(2R,3S,4S)-4-Hydroxy-2-(4-methoxybenzyl)-3-pyrrolidinyl acetate; Flagecidin
YKJYKKNCCRKFSL-BFHYXJOUSA-N
(2S,3R,4R)-4-hydroxy-2-[(4-methoxyphenyl)methyl]pyrrolidin-3-yl acetate
253602
265.31
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation