Learn More
Haloperidol, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J61688.14
Menge 25g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15444239
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
An antagonist for D2, D3, and D4 dopamine receptors that induces apoptosis of neurons in the striatum of rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Haloperidol
C21H23ClFNO2
25g
14,4598
LNEPOXFFQSENCJ-UHFFFAOYSA-N
4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one
3559
375.86
52-86-8
MFCD00051423
UN2811
haloperidol, haldol, aloperidin, serenace, aloperidol, brotopon, eukystol, einalon s, aloperidolo, galoperidol
OC1(CCN(CCCC(=O)C2=CC=C(F)C=C2)CC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
375.87
CHEBI:5613
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation