Learn More
Levofloxacin, 98%, Thermo Scientific™
Broad-spectrum antibiotic used in pharmacokinetic , antibiotic resistance, and resistance prevention studies. Levofloxacin is active against Gram-positive and Gram-negative bacteria. It inhibits DNA gyrase (type II topoisomerase) and topoisomerase IV, thereby inhibiting cell division.
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J66943.03
| Menge | 1g |
|---|
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsLevofloxacin is a broad-spectrum antibiotic used in pharmacokinetic , antibiotic resistance , and resistance prevention studies. Levofloxacin is active against Gram-positive and Gram-negative bacteria. It inhibits DNA gyrase (type II topoisomerase) and topoisomerase IV, thereby inhibiting cell division.
Solubility
Slightly soluble in water or methanol. Soluble in glacial acetic acid or dichloromethane
Notes
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
Spezifikation
| Levofloxacin | |
| White to Yellow | |
| >110°C (230°F) | |
| C18H20FN3O4 | |
| 7327015 | |
| 14,6771 | |
| GSDSWSVVBLHKDQ-JTQLQIEISA-N | |
| 361.373 | |
| CHEBI:63598 | |
| 98% |
| 100986-85-4 | |
| 1g | |
| Light sensitive | |
| MFCD00865049 | |
| 572°C | |
| Slightly soluble in water or methanol. Soluble in glacial acetic acid or dichloromethane | |
| CC1COC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2N4CCN(CC4)C)F)C(=O)O | |
| 149096 | |
| 361.37 |
Sicherheit und Handhabung
- Levofloxacin
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contain: Levofloxacin