Learn More
Miele Professional™ Deckel
Artikelnummer. 10019410 Alle ansehen Miele Produkte
Change view
Click to view available options
:
Größe (L x B):206 x 206mm
Artikelnummer.
10019410 Größe (L x B):206 x 206mm
1 options
Artikelnummer. 10019410
Marke: Miele Professional™ 3830470
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Abdecknetz A3 zur Fixierung von empfindlichem Spülgut
  • Geeignet für 1/4-Einsätze
  • Metallrahmen rilsaniert, mit Kunststoffnetz bespannt
  • Größe: 206 x 206 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Kunststoffbeschichtetes Metall
Produkttyp Abdecknetz, Viertel
Beschichtung Plastic
Modell A 3
Abmessungen (L x B) 206 x 206mm
Menge Je 1