Learn More
A 419259 trihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472877
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16472877 50 mg -
16456808 10 mg 10 Milligramm
16409357 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16472877 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15764A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress A 419259 trihydrochloride is a Src family kinases inhibitor with IC50s of 9 nM, 3 nM and 3 nM for Src, Lck and Lyn, respectively.
A 419259 trihydrochloride is a Src family kinases inhibitor with IC50s of 9 nM, 3 nM and 3 nM for Src, Lck and Lyn, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material A 419259 trihydrochloride
CAS 1435934-25-0
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C29H37Cl3N6O
Menge 50 mg
Synonym RK 20449 trihydrochloride
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 55 mg/mL (92.91 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2C(N([C@H]3CC[C@H](N4CCN(C)CC4)CC3)C=C2C5=CC=C(OC6=CC=CC=C6)C=C5)=NC=N1.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 592.0
Formelmasse 592.0
Reinheit (%) 98.07%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease