Learn More
Tocris Bioscience™ A 484954
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18084662
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18084662
Marke: Tocris Bioscience™ 4483/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CaM kinase III (eEF-2 kinase) inhibitor
Inhibitor of eukaryotic elongation factor-2 (eEF-2) kinase (IC50 = 0.28 μM in enzymatic assay). Reduces eEF-2 phosphorylation with little effect on cancer cell growth.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142557-61-7
Summenformel C13H15N5O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material A 484954
Menge 10 mg
Formelmasse 289.29
Reinheit >98%
Molekulargewicht 289.295