missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht Ihnen bei der Auswahl der Schläuche zur Verfügung. Hervorragende Beständigkeit gegen Hitze, UV-Strahlung und Ozon. Geeignet für Temperaturen von -60 °C bis 135 °C (-75 °F °bis 275 °F). Hohe Biegeermüdungsfestigkeit, ideal —für den Einsatz in Schlauchpumpen. Heißsiegelfähig, keine —Verbindungsstücke zum Verbinden der Schläuche erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/4 in. |
| Material | Tygon A-60-G |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/2 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 50 ft. |
| Farbe | Schwarz |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?