Learn More
Tygon A-60-G Chemikaliendosierschlauch
Artikelnummer. 30054342 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/16 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
1 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
5/8 in.
7/16 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1/2 in.
1/4 in.
11/16 in.
13/16 in.
1 1/4 in.
1 in.
3/16 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
5/8 in.
7/16 in.
7/8 in.
9/16 in.
9/16 in.
Unit Size:
15 Meter
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) unitSize
30054342 5/16 in. 7/16 in. 15 Meter
30054000 5/8 in. 13/16 in. 15 Meter
30053254 5/8 in. 7/8 in. 15 Meter
30053593 1/8 in. 1/4 in. 15 Meter
30053538 1/2 in. 11/16 in. 15 Meter
30054173 3/8 in. 1/2 in. 15 Meter
30053776 3/8 in. 5/8 in. 15 Meter
30053394 1/16 in. 3/16 in. 15 Meter
30053266 5/16 in. 1/2 in. 15 Meter
30053430 1/4 in. 3/8 in. 15 Meter
30053152 3/16 in. 5/16 in. 15 Meter
30053567 1/2 in. 5/8 in. 15 Meter
30054367 1 in. 1 1/4 in. 15 Meter
30053761 1/4 in. 1/2 in. 15 Meter
30054059 7/16 in. 9/16 in. 15 Meter
30053314 3/4 in. 1 in. 15 Meter
30053479 3/8 in. 9/16 in. 15 Meter
30054091 1/8 in. 3/8 in. 15 Meter
30053424 1/4 in. 7/16 in. 15 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Product Code. 30054342 Supplier Tygon Supplier No. 5010657
Verfügbar ab: 25-09-2026
Add to basket
Add to basket
Speziell entwickelte Schläuche bieten eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber anorganischen Flüssigkeiten.
Ideal für allgemeine Anwendungen, Laboranwendungen und Einweganwendungen. Kostenloser technischer Anwendungssupport steht Ihnen bei der Auswahl der Schläuche zur Verfügung. Hervorragende Beständigkeit gegen Hitze, UV-Strahlung und Ozon. Geeignet für Temperaturen von -60 °C bis 135 °C (-75 °F °bis 275 °F). Hohe Biegeermüdungsfestigkeit, ideal —für den Einsatz in Schlauchpumpen. Heißsiegelfähig, keine —Verbindungsstücke zum Verbinden der Schläuche erforderlich
Specifications
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 5/16 in.
Material Tygon A-60-G
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 7/16 in.
Gesamtlänge (metrisch) 50 ft.
Farbe Schwarz