Learn More
A-674563, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485588
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16485588 10 mg -
16458287 5 mg 5 Milligramm
16451757 50 mg 50 Milligramm
16426136 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16485588 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13254
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress A-674563 is an orally active and selective Akt1 inhibitor with a Ki of 11 nM.
A-674563 is an orally active and selective Akt1 inhibitor with a Ki of 11 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material A-674563
CAS 552325-73-2
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H22N4O
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 83.33 mg/mL (232.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)COC2=CC(C3=CC4=C(C=C3)NN=C4C)=CN=C2
Molekulargewicht (g/mol) 358.44
Formelmasse 358.44
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease