Learn More
A 839977, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18095092
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18095092 10 mg 10 Milligramm
18024532 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18095092 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 4232/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Potent P2X7 antagonist
Potent P2X7 antagonist; blocks BzATP-evoked calcium influx at recombinant human, rat and mouse P2X7 receptors (IC50 values are 20, 42 and 150 nM respectively). Displays antinociceptive effects in rat and mice models of inflammatory pain. CNS penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 870061-27-1
Summenformel C19H14Cl2N6O
Molekulargewicht (g/mol) 413.262
InChI-Schlüssel GMVNBKZQJFRFAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,3-dichlorophenyl-n-2-pyridin-2-yloxy phenyl methyl-1,2,3,4-tetrazol-5-amine, d0m0xc, 1-2,3-dichlorophenyl-n-2-pyridin-2-yloxy benzyl-1h-tetrazol-5-amine, 1-2,3-dichlorophenyl-n-2-2-pyridinyloxy phenyl methyl-1h-tetrazol-5-amine, 1-2,3-dichlorophenyl-n-2-pyridin-2-yloxy phenyl methyl-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-amine
PubChem CID 53325875
IUPAC-Name 1-(2,3-dichlorophenyl)-N-[(2-pyridin-2-yloxyphenyl)methyl]tetrazol-5-amine
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CNC2=NN=NN2C3=C(C(=CC=C3)Cl)Cl)OC4=CC=CC=N4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material A 839977
Menge 10 mg
Formelmasse 413.26
Reinheit (%) >98%