Learn More
A 844606, TRC
Artikelnummer. 30179567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179567 10 mg 10 Milligramm
30178953 50 mg 50 Milligramm
30179215 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179567 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA10123010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 861119-08-6
Summenformel C20H20N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 320.38
Synonym A 844606, 2-(7-Methyl-3,7-diazabicyclo[3.3.0]octan-3-yl)xanthen-9-one, 2-(Hexahydro-5-methylpyrrolo[3,4-c]pyrrol-2(1H)-yl)-9H-xanthen-9-one
IUPAC-Name 2-(5-Methylhexahydropyrrolo[3,4-c]Pyrrol-2(1H)-yl)-9H-Xanthen-9-1
SMILES CN1CC2CN(CC2C1)c3ccc4Oc5ccccc5C(=O)c4c3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Hexahydro-5-methylpyrrolo[3,4-c]pyrrol-2(1H)-yl)-9H-xanthen-9-one
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H20N2O2/c1-21-9-13-11-22(12-14(13)10-21)15-6-7-19-17(8-15)20(23)16-4-2-3-5-18(16)24-19/h2-8,13-14H,9-12H2,1H3
Formelmasse 320.15