Learn More
Tocris Bioscience™ A 939572
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18716239
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18716239 10 mg 10 Milligramm
18721088 50 mg 50 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 18716239
Marke: Tocris Bioscience™ 4845/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent SCD-1 inhibitor
A 939572 is a potent stearoyl-CoA desaturase 1 (SCD1) inhibitor (IC50 = 0.4 nM). Selective for SCD1 over a range of kinases and hERG channels. Inhibits proliferation of squamous cell carcinoma FaDu cells in vitro. Also induces cell death of undifferentiated human embryonic stem cells (ESCs). Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Chlorophenoxy)-N-[3-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-1-piperidinecarboxamide
CAS 1032229-3-6
Menge 10 mg
Ziel Compounds for Stem Cell Differentiation
Summenformel C20H22ClN3O3
Formelmasse 387.86
Reinheit >99%