Learn More
α,α,α-Trifluortoluol, TRC
Artikelnummer. 30451992
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30451992 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451992 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT793525500ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha,alpha,alpha-Trifluorotoluene
CAS 98-08-8
Summenformel C7 H5 F3
Menge 500 mL
Synonym Trifluoromethylbenzene, Benzene','(trifluoromethyl)-, Toluene','α,α,α-trifluoro- (6CI,8CI), Toluene','α-trifluoro- (3CI), (Trifluoromethyl)benzene, (1,1',1''-Trifluoromethyl)benzene, 1',1',1'-Trifluorotoluene, Benzenyl fluoride, Benzotrifluoride, Benzylidyne fluoride, NSC 8038, Oxsol 2000, Phenylfluoroform, Trifluoro(phenyl)methane, UN 238, α,α,α-Trifluorotoluene
InChI-Formel InChI=1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES FC(F)(F)c1ccccc1
IUPAC-Name Trifluormethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 146.11
Formelmasse 146.0343