Learn More
α-Hydroxy-γ-butyrolacton, TRC
Artikelnummer. 30345482
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30345482 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30345482 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB4438181G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Hydroxy-gamma-butyrolactone
CAS 19444-84-9
Summenformel C4H6O3
Menge 1 g
Synonym Dihydro-3-hydroxy-2(3H)-furanone, 2,4-Dihydroxybutanoic Acid gamma-Lactone, 2,4-Dihydroxybutyric Acid gamma-Lactone, 2-Hydroxy-4-butanolide, 2-Hydroxy-gamma-butyrolactone, 2-Hydroxybutyrolactone, 2-Oxotetrahydrofuran-3-ol, 3-Hydroxydihydrofuran-2(3H)-one, 3-Hydroxydihydrofuran-2-one, 3-Hydroxyoxolan-2-one
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O3/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3,5H,1-2H2
SMILES OC1CCOC1=O
IUPAC-Name 3-Hydroxyoxolan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 102.09
Formelmasse 102.0317