Learn More
α-Ionol (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30401723
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30401723 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30401723 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI7312855G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Ionol (Technical Grade)
CAS 25312-34-9
Summenformel C13H22O
Menge 5 g
Synonym (3E)-4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-ol, (3E)-4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-ol, 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)but-3-en-2-ol, 4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-ol, (3E)-4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-ol
InChI-Formel InChI=1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,11-12,14H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
SMILES CC(O)\C=C\C1C(=CCCC1(C)C)C
IUPAC-Name (E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 194.31
Formelmasse 194.1671