Learn More
a-Methyl-1H-Indazol-4-Methanamin, TRC
Artikelnummer. 30396356
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30396356 5 mg 5 Milligramm
30403783 2.5 mg -
30398056 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30396356 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI5056035MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1159511-31-5
Summenformel C9H11N3
Molekulargewicht (g/mol) 161.2
IUPAC-Name 1-(1H-Indazol-4-yl)Ethanamin
SMILES CC(N)c1cccc2[nH]ncc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material a-Methyl-1H-Indazole-4-methanamine
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H11N3/c1-6(10)7-3-2-4-9-8(7)5-11-12-9/h2-6H,10H2,1H3,(H,11,12)
Formelmasse 161.0953