Learn More
α-Naphtholbenzein (Technische Qualität), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | alpha-Naphtholbenzein |
| CAS | 145-50-6 |
| Summenformel | C27 H18 O2 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 4-[(4-Hydroxy-1-naphthalenyl)phenylmethylene]-1(4H)-naphthalenone, NSC 9862, p-Naphtholbenzein, alpha-Naphtholbenzein |
| InChI-Formel | InChI=1S/C27H18O2/c28-25-16-14-23(19-10-4-6-12-21(19)25)27(18-8-2-1-3-9-18)24-15-17-26(29)22-13-7-5-11-20(22)24/h1-17,28H |
| SMILES | O=C1C=CC(C=2C=CC=CC12)=C(C=3C=CC=CC3)C4=CC=C(O)C=5C=CC=CC54 |
| IUPAC-Name | 4-[(4-Hydroxy-1-naphthyl)-phenylmethylen]naphthalin-1-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 374.43062 |
| Formelmasse | 374.1307 |