Learn More
a-Nikotinamid-Mononukleotid (>85 %), TRC
Artikelnummer. 30424543
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30424543 5 mg
30413637 1 mg
30410439 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30424543 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN7512705MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7298-94-4
Summenformel C11H15N2O8P
Molekulargewicht (g/mol) 334.22
Synonym alpha-NMN, 3-(Aminocarbonyl)-1-(5-O-phosphono-alpha-D-ribofuranosyl)pyridinium, ((2R,3S,4R,5S)-5-(3-Carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl Hydrogen Phosphate
IUPAC-Name [(2R,3S,4R,5S)-5-(3-Carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-Dihydroxyoxolan-2-yl]Methylwasserstoffphosphat
SMILES NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@H]2O[C@H](COP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Nicotinamide Mononucleotide
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H15N2O8P/c12-10(16)6-2-1-3-13(4-6)11-9(15)8(14)7(21-11)5-20-22(17,18)19/h1-4,7-9,11,14-15H,5H2,(H3-,12,16,17,18,19)/t7-,8-,9-,11+/m1/s1
Formelmasse 334.0566