Learn More
Thermo Scientific™ A.R.I.A-Medium mit 5 % Pferdeblut und Neomycin
Artikelnummer. 15822437
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
A.R.I.A-Medium mit 5 % Pferdeblut und Neomycin
Menge:
10/Packung
Herstellungsort:
Großbritannien
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Menge Herstellungsort unitSize
15822437 A.R.I.A-Medium mit 5 % Pferdeblut und Neomycin 10/Packung Großbritannien 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15822437 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PB1244A
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Trennen Sie anspruchsvolle und anspruchslose anaerobe Bakterien mit einem Universal-Anerobier-Wachstumsmedium.
Trennen Sie anspruchsvolle und anspruchslose anaerobe Bakterien in klinischen Proben innerhalb von 24 bis 72 Stunden mit dem Thermo Scientific™ Anaerobier-Rückgewinnungs- und Isolationsagar (A.R.I.A™).
A.R.I.A. wird aus Thermo Scientific™ Oxoid™ dehydrierten Nährmedien hergestellt und enthält 5 % defibriniertes Pferdeblut und Peptone, die sorgfältig ausgewählt wurden, um das Wachstum von anaeroben Bakterien zu unterstützen. Neomycin dient als selektiver für obligate Anaerobier.
Folgende Komponenten wurden der Formulierung zur Leistungsverbesserung hinzugefügt:
  • Hefeextrakt ist eine Vitaminquelle, und Stärke absorbiert toxische Metaboliten
  • L-Cystein dient als Reduktionsmittel und fördert nachweislich das Wachstum einiger Anaerobier1
  • Glukose ist das wichtigste Kohlenhydrat, und Natriumpyruvat wurde als Energiequelle für asaccharolytische Kokken wie z. B. Veillonella hinzugefügt
  • Hämin und Vitamin K sind als Wachstumsfaktoren, die viele Bakterienarten2 benötigen, enthalten
  • Neomycin dient als selektiver für obligate Anaerobier
1. Shanson DC, Singh J. Effect of adding cysteine to brain heart infusion broth on the isolation of Bacteroides fragilis from experimental blood cultures. Journal of Clinical Pathology, 1981, 34:221-3-2. Gibbons RJ, Macdonald JB. Haemin and vitamin K as required factors for cultivation of certain strains of B. melaninogevicus. Journal of Bacteriology 1960; 80:164-70
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rubinrot
Inhalt und Lagerung 6°bis 12 °C
Beschreibung A.R.I.A-Medium mit 5 % Pferdeblut und Neomycin
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Großbritannien
Produkttyp Agar
Füllgewicht 18,5 bis 20,5 g
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge 10/Packung