Learn More
Tuttnauer A098 Nozzle
Artikelnummer. 17848299 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Change view
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
6 x 120 mm
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. Dimensions (Dia. x H) unitSize
17848299 6 x 120 mm 1 Einheit
1 options
Artikelnummer. 17848299
Marke: Tuttnauer P00001013
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nozzle for the Tiva Washer.
  • A098 Nozzle diameter 6 mm C+Internal C.28, Height: 120 mm
  • External dimensions W x H: 75 x 120 mm
Spezifikation
Material Stainless Steel
Produkttyp Nozzle
Modell A098
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiva Washer
Durchmesser (metrisch) 6 mm
Dimensions (Dia. x H) 6 x 120 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4.7 in.
Höhe (metrisch) 120 mm
Breite (metrisch) 75 mm