Learn More
Tork A1 Lufterfrischersystem
Artikelnummer. 30243776 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grau
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30243776 Grau 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30243776 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 256055
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tork Der Lufterfrischer-Sprühspender bietet eine gute Funktionalität und eine Vielzahl von Duftnachfüllungen sorgt für eine angenehme Atmosphäre in jedem Badezimmer.
  • Mit einer praktischen Nachfüllanzeige, die Ihnen anzeigt, wann es Zeit ist, den Raumduft nachzufüllen, können Sie Gerüche effektiv bekämpfen.
  • Dank der schnellen Nachfüllfunktion und der langen Batterielebensdauer lässt sich unser Lufterfrischerspender mühelos warten.
  • Mit der einfachen Programmierung dieses Spenders sorgen Sie dafür, dass Ihre Waschräume 24 Stunden am Tag frisch riechen.
  • Kombinieren Sie es mit einer Vielzahl erfrischender Duftstoffe, um die perfekte Atmosphäre im Badezimmer zu schaffen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Lufterfrischer
Farbe Grau
Abmessungen (L x B x H) 8.3 x 6.7 x 17 cm
Material Kunststoff
Modell A1 Airfresh System
Verpackung /Karton
Menge 6/Pk.
Volumen (metrisch) 1.3 L
Gewicht (metrisch) 278.4 g
Alternate Part Number 7322540325171