Learn More
Elma™ A10-Reiniger
Artikelnummer. 10616295
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
2,5 l
10 l
25 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10616295
Marke: Elma™ 8000180
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Leistungsstarke Reinigungskraft für Laborgeräte und medizinische Instrumente. Elma™ A10 Reinigungskonzentrat ist eine milde, alkalische Lösung für die Tauch- und Spritzreinigung.
  • Geeignet für Laborinstrumente aus Glas, Porzellan, Keramik, Kunststoffen und Metallen (Aluminium, Magnesium und Leichtmetalllegierungen müssen vor der Anwendung geprüft werden)
  • Entfernt Emulsionen, Fett und Schmierfett, Staub, Glasfett, resinifizierte Rückstände, Marker, Etiketten, Kalkseifen und Kalkablagerungen
Spezifikation
Produkttyp Lab Clean A10 Reiniger
pH 11,3
Zertifizierung/Konformität Anhang VII A, EG 648/2004, UN 1719
Material Amphotere Tenside 5 bis 15 %, nichtionische Tenside 5 bis 15 %, Phosphate < 5 %, Polycarboxylate
Konzentration Ultraschallgerät 1 bis 2 %, Geschirrspüler 0,5 bis 1 %
Behältertyp Flasche
Inhalt und Lagerung 5°bis 30 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Tauch- und Spritzreinigung von Laborinstrumenten und Werkstattanwendungen
Volumen (metrisch) 1 l
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium carbonate, ammonia, tetrapotassium pyrophosphate