Learn More
Elma™ A10 Konzentrierter Reiniger
Artikelnummer. 11832681
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
2,5 l
10 l
25 l
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11832681 10 l 10 Liter
11822681 2,5 l 2.50 Liter
10288114 25 l -
10616295 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11832681 Lieferant Elma™ Lieferanten-Nr. 8000182
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Leistungsstarke Reinigungskraft für Laborgeräte und medizinische Instrumente. Elma™ A10 Reinigungskonzentrat ist eine milde, alkalische Lösung für die Tauch- und Spritzreinigung.
  • Geeignet für Laborinstrumente aus Glas, Porzellan, Keramik, Kunststoffen und Metallen (Aluminium, Magnesium und Leichtmetalllegierungen müssen vor der Anwendung geprüft werden)
  • Entfernt Emulsionen, Fett und Schmierfett, Staub, Glasfett, resinifizierte Rückstände, Marker, Etiketten, Kalkseifen und Kalkablagerungen
Spezifikation
Produkttyp Lab Clean A10 Reiniger
pH 11,3
Zertifizierung/Konformität Anhang VII A, EG 648/2004, UN 1719
Material Amphotere Tenside 5 bis 15 %, nichtionische Tenside 5 bis 15 %, Phosphate < 5 %, Polycarboxylate
Konzentration Ultraschallgerät 1 bis 2 %, Geschirrspüler 0,5 bis 1 %
Behältertyp Flasche
Inhalt und Lagerung 5°bis 30 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Tauch- und Spritzreinigung von Laborinstrumenten und Werkstattanwendungen
Volumen (metrisch) 10 l