Learn More
Tuttnauer A100 Nozzle
Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Click to view available options
:
A100 Nozzle; Dimensions (Dia. x H): 6 x 180 mm
Beschreibung
- A100 Nozzle diameter 6 mm C+S+Internal C.28, Height: 180 mm
- External dimensions W x H: 75 x 180 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Stainless Steel |
| Produkttyp | Nozzle |
| Modell | A100 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiva Washer |
| Durchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Dimensions (Dia. x H) | 6 x 180 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 7.1 in. |
| Höhe (metrisch) | 180 mm |
| Breite (metrisch) | 75 mm |