Learn More
Tuttnauer A108 Nozzle
Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Click to view available options
:
A108 Nozzle; Dimensions (Dia. x H): 4 x 176 mm
Beschreibung
- A108 Nozzle diameter 4 mm C+S, Height: 176 mm
- External dimensions W x H: 54 x 176 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Stainless Steel |
| Produkttyp | Nozzle |
| Modell | A108 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiva Washer |
| Durchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Dimensions (Dia. x H) | 4 x 176 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 6,9 in. |
| Höhe (metrisch) | 176 mm |
| Breite (metrisch) | 54 mm |