Beschreibung
- A111 Nozzle diameter 2.5 mm C, Height: 51 mm
- External dimensions W x H: 32 x 51 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Stainless Steel |
| Produkttyp | Nozzle |
| Modell | A111 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiva Washer |
| Durchmesser (metrisch) | 2.5 mm |
| Dimensions (Dia. x H) | 2.5 x 51 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Höhe (metrisch) | 51 mm |
| Breite (metrisch) | 32 mm |