Beschreibung
- A114 Hexagon head screw with M8x1 thread To be screwed to the positions of the rack where the Nozzles are not placed, to allow the passage of the washing water only in the occupied positions.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Stainless Steel |
| Produkttyp | Nozzle |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiva Washer |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?