Learn More
Tuttnauer A130 Reagenzglaskorb
Artikelnummer. 17808219 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
160 mm
Packungsgröße:
1 Einheit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Packungsgröße
17808219 160 mm 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17808219 Lieferant Tuttnauer Lieferanten-Nr. 119905072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    726.60 €
    596.85 € / 1 Stück
    Sparen 129.75 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzglaskorb, geeignet zum Waschen von Reagenzgläsern. Verwenden Sie bis zu 4 Körbe pro Wagen.
  • Höhe: 160 mm
  • Verwenden Sie bis zu 4 Körbe pro Wagen.
  • Geeignet zum Reinigen von Reagenzgläsern.
  • Maximale Rohrhöhe: 150 mm
Spezifikation
Material Edelstahl
Produkttyp Korb
Aufnahmevermögen Reagenzgläser (bis zu 150 mm Höhe)
Modell A130
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiva Waschmaschine
Höhe (angloamerikanisch) 6,3 in.
Höhe (metrisch) 160 mm