Beschreibung
- A151 Nozzle diameter 8 mm
- External R.D: 105 mm, Height: 320 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Plastic |
| Produkttyp | Nozzle |
| Modell | A151 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiva Washer |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Dimensions (Dia. x H) | 8 x 320 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 12.6 in. |
| Höhe (metrisch) | 320 mm |