Learn More
Thermo Scientific™ ARCTIC A24B gekühlte Umwälzthermostate
A24B gekühlte Umwälzthermostate bieten einen großen Arbeitsbereich, sodass hoher Durchsatz und Effizienz des Arbeitsablaufs bei Temperaturen im Bereich von −24 ° bis +200 °C und einem maximalen Volumen von 27 Litern ermöglicht werden.
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ A24B gekühlte Umwälzthermostate bieten einen großen Arbeitsbereich, sodass hoher Durchsatz und Effizienz des Arbeitsablaufs bei Temperaturen im Bereich von −24 ° bis +200°C und einem maximalen Volumen von 27 Litern ermöglicht werden. Wählen Sie für Ihr Bad einen Thermo Scientific STANDARD-, ADVANCED- oder PREMIUM-Regler, der die spezifischen Ansprüche Ihrer Anwendung erfüllt.
Kühlthermostate werden primär zur Regelung der Temperatur von in den Bädern platzierten Proben eingesetzt, aus diesem Grund müssen die Abmessungen des Arbeitsbereichs in die Bewertung einbezogen werden. Diese Geräte können für einen begrenzten Bereich gekühlter Anwendungen auch als Umwälzbäder eingesetzt werden.
  • Robuste Bäder aus rostfreiem Edelstahl
  • Thermostate können um 90° versetzt in allen vier Richtungen auf dem Bad angebracht werden, um das Ablesen zu erleichtern
  • Mit einem externer Zirkulationssatz für Leitungsverbindung M16 × 1, 0.25 NPT-Stecker, 0.375 in. A.D.
  • Dreiseitiges Belüftungskonzept: Maximal zwei Seiten können bei voller Kühlleistung blockiert werden, ohne dass die Geräteleistung beeinträchtigt wird.
  • Ablassanschluss an der Vorderseite
  • Integrierte Griffe
  • FCKW-freies Kältemittel
Enthält:
Steuerkabel, Badbrücke mit Dichtung und Flügelschrauben, Fittings, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 6 ft.-Netzkabel
Empfohlen für:
  • Kalibrierung
  • Fermenter
  • Rotationsverdampfer
  • Kondensatoren
  • Proben-/Materialprüfung
  • Proben-/Materialvorbereitung
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns