Description
Thermo Scientific™ A25B gekühlte Umwälzthermostate bieten einen großen Arbeitsbereich, sodass hoher Durchsatz und Effizienz des Arbeitsablaufs bei Temperaturen im Bereich von -25 ° bis +200°C und einem maximalen Volumen von 21 Litern ermöglicht werden. Wählen Sie für Ihr Bad einen Thermo Scientific STANDARD-, ADVANCED- oder PREMIUM-Regler, der Leistung und Temperaturbereich Ihrer Anwendung abdeckt.
- Robuste Bäder aus rostfreiem Edelstahl
- Thermostate können um 90° versetzt in allen vier Richtungen auf dem Bad angebracht werden, um das Ablesen zu erleichtern
- Mit einem externer Zirkulationssatz für Leitungsverbindung M16 x 1, 0.25 NPT-Stecker, 0.375 in. A.D.
- Dreiseitiges Belüftungskonzept: Maximal zwei Seiten können bei voller Kühlleistung blockiert werden, ohne dass die Geräteleistung beeinträchtigt wird.
- Ablassanschluss an der Vorderseite
- Integrierte Griffe
- FCKW-freies Kältemittel
Enthält:
Steuerkabel, Badbrücke mit Dichtung und Flügelschrauben, Fittings, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 6 ft.-Netzkabel
Empfohlen für:
- Kalibrierung
- Fermenter
- Rotationsverdampfer
- Kondensatoren
- Proben-/Materialprüfung
- Proben-/Materialvorbereitung
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Specifications
Specifications
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,46 bis 0,73 cu. ft. |
| Reglertyp | SC100 |
| Kapazität (metrisch) | 13 bis 21 l |
| Zertifizierung/Konformität | CE/ROHS/WEEE |
| Kühlleistung | 500 W |
| Flussrate | 17 l/min |
| Temperaturbereich | -25 °C bis +100 °C |
| Max. Druck | 300 mbar/4,35 psi |
| Sicherheitsglas | 1/NFL |
| Temperaturstabilität | 0,02 ° C |
| Show More |