Learn More
Thermo Scientific™ A27-6 x 50 Festwinkelrotor
Artikelnummer. 15346923 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
6 x 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
15346923 6 x 50 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15346923 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 75003007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9430.00 €
    7279.33 € / 1 Stück
    Sparen 2150.67 €
    22% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit dem Thermo Scientific™ A27-6 x 50 ml Festwinkelrotor können Sie niedrige Probentemperaturen beibehalten und gleichzeitig die hohe RZB-Leistung nutzen.
Mit dem Thermo Scientific™ A27-6 x 50 ml Festwinkelrotor können Sie niedrige Probentemperaturen beibehalten und gleichzeitig die hohe RZB-Leistung sowie verschiedene Rotorinnovationen nutzen, vom Thermo Scientific™ Auto-Lock™-Rotorsystem bis zur Thermo Scientific™ Auto-ID™ mit sofortiger Rotorerkennung und Komfortgriffen auf jedem Rotordeckel; und gleichzeitig haben Sie die beruhigende Sicherheit, dass der Rotor fest sitzt.
Auto-Lock Rotorsystem:
  • Sicherer Rotorwechsel auf Knopfdruck in unter drei Sekunden
  • Verbesserte Sicherheit und verbesserter Komfort
  • Kein Werkzeug erforderlich
  • Schnelles Wechseln von Rotoren und Anwendungen
Sofortige Auto-ID Rotoridentifikation:
  • Sofortige Identifizierung eines Rotors
  • Die Rotorspezifikationen werden automatisch in die Zentrifugenparameter übernommen.
  • Kürzere Rüstzeiten, verbesserte Sicherheit
Komfortgriff:
  • Beschleunigt und vereinfacht das Anbringen des Rotordeckels und sorgt gleichzeitig für eine sichere Befestigung des Deckels
  • Einfacheres und sichereres Heben und Tragen von Rotoren sowie weitere Verbesserung durch leichtgewichtiges Design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung A27-6 x 50 Festwinkelrotor
Material Aluminium
Typ Festwinkelrotor
Fassungsvermögen 6 x 50 ml
Max. RZB 79.057 × g
Max. Geschwindigkeit 27.000 U/min
Radius (metrisch) 97 mm
Min. Radius (metrisch) 24 mm
K-Faktor 485
Max. Schlauchlänge 108 mm
Max. Röhrchendurchmesser 29 mm
Nettogewicht 12,3 lb. (5,58 kg)
Zur Verwendung mit (Geräte) Sorvall LYNX 6000 und 4000 Superspeed-Zentrifugen
Winkel 34°
Biocontainment Ja