Learn More
Thermo Scientific™ ARCTIC A28 gekühlter Umwälzthermostate
Der A28 gekühlte Umwälzthermostat bietet effiziente Kühlung für offene und geschlossene Anwendungen mit Temperaturen von -28°C bis +200 °C und einem maximalen Volumen von 10 l.
Beschreibung
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ A28 gekühlte Umwälzthermostat bietet effiziente Kühlung für offene und geschlossene Anwendungen für Temperaturen zwischen -28 °C bis +200 °C und einem maximalen Volumen von 10 Litern. Leistungsstarke Badthermostate mit Flüssigkeitsbehälter aus Edelstahl, die mit sechs verschiedenen Regleroptionen ausgestattet werden können und Ihnen so die nötige Flexibilität bieten, das richtige Modell für Ihre Anwendung zu finden.
Bietet überlegene Kühlleistung, erweiterbare Temperaturbereiche, leistungsstarke Druck-/Saugpumpen sowie eine moderne digitale Steuerung, um Präzision und Reproduzierbarkeit sicherzustellen. Auswahl zwischen drei verschiedenen Steuergeräten, somit optimale Flexibilität für das perfekte Gerät für Ihre Anwendung.
  • Energiesparfunktionen schränken den Stromverbrauch ein: exakte Steuerung der Kühlleistung abhängig von den Ansprüchen der Anwendung.
  • Kleine Umwälzkühler sind für eine geringe Stellfläche und niedriges Arbeitsgeräusch optimiert
  • Robuste Bäderwannen aus rostfreiem Edelstahl
  • Thermostate können um 90 Grad versetzt in allen vier Richtungen auf dem Bad angebracht werden, um das Ablesen zu erleichtern.
  • Externer Zirkulationssatz für Leitungsverbindung M16x1, 0,25 NPT-Stecker, 0,375 in. AD, im Lieferumfang enthalten.
  • Dreiseitiges Belüftungskonzept: Maximal zwei Seiten können bei voller Kühlleistung blockiert werden, ohne dass die Geräteleistung beeinträchtigt wird.
  • Ablassanschluss an der Vorderseite
  • Integrierte Griffe
  • FCKW-freies Kältemittel
Lieferumfang:
Kommunikationskabel, Brücke mit Dichtung und Rändelschrauben, Fittings, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 1,8 m (6 ft.)-Netzkabel, Badhaube
Empfohlen für:
  • Kalibrierung
  • Fermenter
  • Rotationsverdampfer
  • Kondensatoren
  • Proben-/Materialprüfung
  • Proben-/Materialvorbereitung